Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 384 puits, traitée par cellGrade, BRANDplates cellGrade™
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Structure en polystyrène
- Stérile
- Couvercles inclus
- Plaque standard pour la culture de lignées cellulaires adhérentes
- Surface PS avec différents groupes chimiques, tels que les groupes carboxyle et hydroxyle, qui sont librement accessibles
- La surface est hydrophile par rapport au PS non traité
- Les composants sériques sont facilement liés aux groupes chimiques librement accessibles, ce qui permet une adhérence indirecte des cellules
- Clairement reconnaissables par le code couleur : codage alphanumérique en relief orange pour plaques standard à 96 puits
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI, SLAS |
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 5/Bte |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | cellGrade |
| Volume total (métrique) du puits | 120 μl |
| Afficher plus |