Learn More
BRAND™ Inserts simples à membrane en PET BRANDplates™
Code produit 15630617 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
Conditionnement:
48 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
15630617 0,4 μm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15630617 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 782816
Expédition estimée: 13-11-2026
Inserts stériles individuels
  • Boîtes et inserts de culture cellulaire innovants pour la culture manuelle et automatisée des cellules et des tissus
  • Le système d’inserts BRANDplates™, développé conjointement avec la Fraunhofer Gesellschaft, constitue une extension innovante de la gamme de culture cellulaire existante de BRAND
  • Il se compose de deux boîtes de culture cellulaire différentes et de deux versions d’inserts de culture cellulaire, qui peuvent également être combinés les uns avec les autres
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Paroi lisse
    Porosité 0,4 μm
    Type PET Membrane 0,4 μm
    À utiliser avec (équipement) BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits
    Hauteur (métrique) 13 mm
    Quantité 48