Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Code produit 15158434 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
NS 14/23
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Couleur unitSize
15158434 5 ml NS 10/19 Transparent 2 pièces
15192726 25 ml NS 10/19 Transparent 2 pièces
15188264 50 ml NS 12/21 Transparent 2 pièces
15178264 200 ml NS 14/23 Transparent 2 pièces
15158264 250 ml NS 14/23 Transparent -
15891148 500 ml NS 19/26 Transparent 2 pièces
15359332 1000 ml NS 24/29 Transparent 1 pièce
15204069 2000 ml NS 29/32 Transparent 1 pièce
15613967 5 ml NS 10/19 Ambré 2 pièces
15623967 10 ml NS 10/19 Ambré 2 pièces
15633967 20 ml NS 10/19 Ambré 2 pièces
15262845 50 ml NS 12/21 Ambré 2 pièces
15600327 200 ml NS 14/23 Ambré 2 pièces
15282845 250 ml NS 14/23 Ambré 2 pièces
15643967 500 ml NS 19/26 Ambré 2 pièces
15663967 1000 ml NS 24/29 Ambré 1 pièce
15123129 20 ml 10/19 Transparent 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15158434 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 36968
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indispensable à la préparation des dilutions et des solutions standard
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3, reconnu pour son faible coefficient de dilatation et son excellente résistance chimique.
  • Disponible en verre transparent ou ambré
  • Bouchon en verre avec embout buccal inclus
  • Offrant une gamme complète de ISO Différentes tailles disponibles, de 5 ml à 2000 ml.
  • Étalonné pour contenir
  • Chaque unité est fournie avec un numéro de lot et un USP certificat de lot dans son emballage d'origine pour la traçabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042, USP certificat de lot
Matériau du bouchon Verre
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Limite d’erreur ±0,02 mL USP
Nbre par carton 2 unités
Type de produit Fiole jaugée
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Classe A
Forme du fond Rond
Taille du bouchon NS 10/19