Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ USP Pipette graduée certifiée TD, type 2, classe AS
Tous les produits Brand ProduitsDescription
Pipette graduée - DIN EN ISO Conforme à la norme 835
- Matériau : Fabriqué en verre antireflet de haute qualité
- Gain d'efficacité : Temps d'attente réduit de 15 à 5 secondes par norme DIN EN ISO 835 normes
- Réglage du ménisque unique : Le réglage du ménisque n'est nécessaire qu'une seule fois pour faciliter son utilisation.
- Visibilité optimale : Émail bleu contrastant pour une combinaison supérieure de résistance et de lisibilité
- Marquages précis : Comporte des graduations annulaires complètes et des graduations principales, avec des pochoirs d'écran flexibles pour les marquages de volume qui s'alignent sur les marques d'étalonnage, assurant une précision accrue à tous les volumes intermédiaires.
- Géométrie d'écoulement : Géométrie d'écoulement optimisée pour une distribution fiable du liquide à partir de la pipette
- Durabilité : Les bords polis au feu améliorent la durabilité de la pipette
- Disponibilité des tailles : Disponible dans toutes les tailles ISO des formats de 1 à 10 ml
- Assurance qualité: Fourni avec un numéro de lot et un accompagnement USP certificat de lot dans l'emballage d'origine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,01 mL |
| Longueur (impériale) | 14,17 in |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 360 mm |
| Afficher plus |