Learn More
BRAND™ Embouts de pipettes, 0,1 - 20 μL, PP, Incolore
Code produit 15124917 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Rack
Recharge
Type de pointe:
Faible rétention
Universal
Conditionnement:
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Type de pointe Conditionnement
15124917 Rack Universal 960 pièces
15114907 Recharge Universal 960 pièces
15114937 Rack Faible rétention 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15124917 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732222
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Qualité salle blanche pour des analyses exemptes de contamination. Ajustement parfait pour Transferpette™ micropipette et de nombreuses autres pipettes. Le système de pourboires pour tous les besoins.
Embouts de pipettes et embouts de filtres de BRAND offrir une qualité fiable pour des analyses précises et exigeantes. Les matières premières sont exemptes de DiHEMDA et d'oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni agent de démoulage n'est utilisé. BRAND propose des embouts de pipettes pour des volumes à partir de 0,1 μde 1 à 10 ml et embouts filtrants pour des volumes à partir de 0,1 μl à 1250 μl. Ils sont testés pour BRAND pipettes et de nombreuses pipettes d'autres fabricants.
  • BRAND Les embouts de pipettes et les embouts de filtres, ainsi que les boîtes correspondantes, sont autoclavables à 121 °C.°C (2 bar) selon DIN EN 285.
  • Les embouts stériles sont fabriqués sous certification BIO-CERT™ qualité. Ils sont stérilisés par irradiation bêta selon la ISO 11 137 et le AAMI Directives.
  • Le nano-cap™ La pointe a été spécialement développée pour la gamme des nanolitres et est donc idéale pour les applications de biologie moléculaire telles que la PCR. Elle mesure 37 mm de long et présente une remontée capillaire visible même à l'œil nu à 0,1 μl. La partie capillaire de l'embout remplit facilement les puits de gel des systèmes d'électrophorèse sur gel de la plupart des fabricants.
  • Les pointes triées sont incolores et placées dans un plateau à pointes gris.
  • Les articles sont disponibles dans les niveaux de qualité suivants : Qualité certifiée en sciences de la vie et BIO-CERT™ Qualité de la manipulation des liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 20 μl
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,45 in
Longueur (métrique) 3,7cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Universal
À utiliser avec (équipement) Transferpette S
Gamme de produits Bio-Cert Nano-cap