Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Embouts de pipettes, 0,5 à 20 μL
Code produit 15134907 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Faible rétention, Étroit
Étroit
Format:
Boîte
Recharge
Conditionnement:
Recharge TipRefill, 10 supports x 96 embouts
TipBox, 10 boîtes de 96 pièces
TipRack
TipStack, 10 boîtes de 96 pièces et deux boîtes
Conditionnement:
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Format Conditionnement Conditionnement
15134907 Étroit Recharge Recharge TipRefill, 10 supports x 96 embouts 960 pièces
15144917 Étroit Boîte TipRack 960 pièces
15124937 Faible rétention, Étroit Boîte TipBox, 10 boîtes de 96 pièces 960 pièces
15114927 Étroit Recharge TipStack, 10 boîtes de 96 pièces et deux boîtes 960 pièces
15124947 Faible rétention, Étroit Recharge TipStack, 10 boîtes de 96 pièces et deux boîtes 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15134907 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732124
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
  • Compatible avec les pipettes utilisant des embouts ultra-micro/« cristal ».
  • Conception fine
  • Diplôme obtenu à 2 et 10 ans μL pour une vérification rapide du volume
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Proposées sous forme de racks empilables, pratiques et écologiques
  • Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur grise
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les embouts peuvent être autoclavés à 121 °C (2 bars) sans altérer leurs propriétés de faible rétention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description BIO-CERT™ Qualité de la manipulation des liquides
Volume (métrique) 0,5 à 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Couleur de rack Gris
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,81 in
Longueur (métrique) 4,6cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets, rapide contrôle du volume
Méthode de stérilisation Rayonnement beta
Format Recharge
Type de pointe Étroit
Conditionnement Recharge TipRefill, 10 supports x 96 embouts
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Pipette Ultramicro universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Bio-Cert
Matériau Polypropylène
Graduations 2, 10 μl