Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Embouts de pipettes stériles, 2 à 200 μL
Code produit 15164917 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Boîte
Rack
Recharge
Conditionnement:
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15164917 Boîte 960 pièces
10578921 Recharge 960 pièces
15104927 Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15164917 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.13€
    83.55€ / 960 pièces
    Économisez 3.58€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçues pour les micropipettes de haute qualité et adaptée à diverses applications. BRAND™ 2 à 200 μLes embouts de pipettes stériles L garantissent un pipetage précis et efficace. Les pointes sont produites dans des salles blanches, exemptes de contaminants et respectueuses de l’environnement.
  • Conçu pour s'adapter Transferpette™ ligne de micropipettes
  • Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
  • Fabriqué et conditionné dans des conditions de salle blanche certifiées conformément aux normes ISO 14644-1, Classes 7 et 8
  • Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
  • Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
  • palettisé BIO-CERT™ Nos embouts de qualité sont garantis sans ADN, DNase, RNase. ATP et les endotoxines
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Remise de diplômes à 20 et 100 ans μL pour des vérifications rapides du volume
  • Proposées sous forme de racks empilables, pratiques et écologiques
  • Les pointes en portoir sont incolores et placés dans des plateaux pour pointes de couleur jaune
  • Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
  • Le système de recharge TipRack réduit les déchets de plus de 20 % par rapport à la TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description BIO-CERT™ Qualité de la manipulation des liquides
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Couleur de rack Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,97 in
Longueur (métrique) 50 mm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux
Méthode de stérilisation Rayonnement beta
Format Boîte
Type de pointe Étalon
Conditionnement TipBox
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Bio-Cert
Matériau Polypropylène
Graduations 20, 100 μL