Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™, 5 à 300 μl
GREENER_CHOICE
Code produit 15154907 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Faible rétention
Étalon
Format:
Rack
Recharge
Conditionnement:
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Format unitSize
15154907 Étalon Recharge 960 pièces
15174917 Étalon Rack 960 pièces
15154937 Faible rétention Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15154907 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732130
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA. Pointes de pipettes BIO-CERT™, 5 à 300 μl, stériles et exemptes de contaminants biologiques, d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines. Paroi fine pour un haut degré de translucidité.
À utiliser avec pratiquement toutes les pipettes à code couleur jaune.
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
  • Pour le pipetage inverse, le lavage de plaques et les tâches impliquant des pipettes multicanaux
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Remise de diplômes marquée à 50, 100 et 300 μL fournit une évaluation rapide du volume
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Disponible sous la forme de racks empilables pratiques
  • Les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer des pertes d’échantillons
  • Grande résistance chimique.
  • Les embouts peuvent être autoclavés à 121 °C (2 bars) sans endommager leurs propriétés de faible rétention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5 à 300 μl
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Couleur de rack Green
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,08 in
Longueur (métrique) 5,3cm
Certifications/Conformité Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pour pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux. Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets
Méthode de stérilisation Beta Radiation
Format Recharge
Type de pointe Étalon
Conditionnement Recharge de pointes, 10 racks de 96 pièces
Quantité 960 Pieces (10 Refills, 96 Each)
Type de produit Pointe
Comprend Racks
Code couleur None
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Oui
Gamme de produits Bio-Cert
Matériau Polypropylène
Graduations 50, 100, 300 μl