Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Embouts de pipettes, 50 à 1000 μL
Code produit 15184917 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Faible rétention
Étalon
Conditionnement:
Recharge TipRefill, 10 supports x 96 embouts
TipBox
TipStack, 10 racks de 96 pièces et deux boîtes
Conditionnement:
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Conditionnement Conditionnement
15184917 Étalon TipBox 960 pièces
15164907 Étalon Recharge TipRefill, 10 supports x 96 embouts 960 pièces
15174937 Faible rétention TipBox 960 pièces
15154927 Étalon TipStack, 10 racks de 96 pièces et deux boîtes 960 pièces
15104947 Faible rétention TipStack, 10 racks de 96 pièces et deux boîtes 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15184917 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.27€
    93.40€ / 960 pièces
    Économisez 6.87€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide. Pointes BIO-CERT™ certifiées stériles et exemptes de contaminants biologiques. Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes.
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Remise des diplômes à 250, 500 et 1000 μL pour une vérification rapide du volume
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
  • Les pointes en vrac sont de couleur bleue et les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les embouts peuvent être autoclavés à 121 °C (2 bars) sans altérer leurs propriétés de faible rétention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description BIO-CERT™ Qualité de la manipulation des liquides
Volume (métrique) 50 à 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Couleur de rack bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,75 in
Longueur (métrique) 7 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux
Méthode de stérilisation Rayonnement beta
Format Boîte
Type de pointe Étalon
Conditionnement TipBox
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Bio-Cert
Matériau Polypropylène
Graduations 250, 500, 1000 μl