Learn More
BRAND™ Outil pour bouchon PCR
Code produit 15433105 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
15433105 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15433105 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.75€
    41.34€ / 1 pièces
    Économisez 8.41€
    16% de réduction
En stock
À utiliser pour la pose et le retrait des bouchons sur une plaque PCR.
  • Construction en polyamide
  • Pose et retire les bouchons sur les plaques PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Toutes les plaques sont scellées avec des bouchons en barrettes
À utiliser avec (application) Pose et retrait des bouchons sur une plaque PCR
À utiliser avec (équipement) Bouchons pour plaques PCR
Matériau PA
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Outil pour bouchon PCR