Learn More
BRAND™ Tapis de protection pour plaques à puits profonds
Código de producto. 10089920 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaque, 1,1 ml
Microplaque, 2,2 ml
Plaque DeepWell à 384 puits, 0,3 ml
Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml
Plaque DeepWell à 96 puits, 1,2 ml
Tamaño de la unidad:
24 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility unitSize
10089920 Microplaque, 1,1 ml 24 pièces
10315621 Microplaque, 2,2 ml 24 pièces
10655903 Plaque DeepWell à 384 puits, 0,3 ml 50 pièces
10585863 Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml -
11613149 Plaque DeepWell à 96 puits, 1,2 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10089920 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 701360
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Assure une étanchéité efficace du bouchon pour chaque puits.
  • Idéal pour le stockage à court terme
  • Protège les échantillons et réduit l'évaporation
  • Disponible dans une variété de matériaux : polyéthylène, silicone, EVA ou TPE
  • Réutilisable et autoclavable (sauf pour EVA tapis)
  • EVA Les tapis peuvent être nettoyés à l'éthanol
  • Les tapis d'étanchéité réduiront le volume utile de chaque puits.
  • À utiliser avec des plaques à puits profonds de 96 et 364 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Aucune résistance
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nb par paquet 24
Format ANSI, SLAS
Pré-fendu Non
Type de produit Tapis de protection
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Non
Plage de températures (métrique) Jusqu'à -80 °C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Microplaque, 1,1 ml
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.