Description
- Idéal pour le stockage à court terme
- Protège les échantillons et réduit l'évaporation
- Disponible dans une variété de matériaux : polyéthylène, silicone, EVA ou TPE
- Réutilisable et autoclavable (sauf pour EVA tapis)
- EVA Les tapis peuvent être nettoyés à l'éthanol
- Les tapis d'étanchéité réduiront le volume utile de chaque puits.
- À utiliser avec des plaques à puits profonds de 96 et 364 puits.
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Aucune résistance |
| Matériau | EVA |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 24 |
| Format | ANSI, SLAS |
| Pré-fendu | Non |
| Type de produit | Tapis de protection |
| Afficher plus |