Learn More
BRAND™ Tapis de protection pour plaques à puits profonds
Code produit 11613149 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaque, 1,1 ml
Microplaque, 2,2 ml
Plaque DeepWell à 384 puits, 0,3 ml
Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml
Plaque DeepWell à 96 puits, 1,2 ml
Conditionnement:
24 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Conditionnement
11613149 Plaque DeepWell à 96 puits, 1,2 ml 50 pièces
10089920 Microplaque, 1,1 ml 24 pièces
10315621 Microplaque, 2,2 ml 24 pièces
10655903 Plaque DeepWell à 384 puits, 0,3 ml 50 pièces
10585863 Plaque DeepWell à 96 puits, 0,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11613149 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.95€
    269.90€ / 50 pièces
    Économisez 12.05€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Assure une étanchéité efficace du bouchon pour chaque puits.
  • Idéal pour le stockage à court terme
  • Protège les échantillons et réduit l'évaporation
  • Disponible dans une variété de matériaux : polyéthylène, silicone, EVA ou TPE
  • Réutilisable et autoclavable (sauf pour EVA tapis)
  • EVA Les tapis peuvent être nettoyés à l'éthanol
  • Les tapis d'étanchéité réduiront le volume utile de chaque puits.
  • À utiliser avec des plaques à puits profonds de 96 et 364 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Aucune résistance
Matériau TPE
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nb par paquet 50
Format ANSI, SLAS
Pré-fendu Non
Type de produit Tapis de protection
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Non
Plage de températures (métrique) Jusqu’à -80 °C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque DeepWell à 96 puits, 1,2 ml