Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell
Code produit 10680763 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du puits:
0,3 mL
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 ml
2,2 mL
Format:
Étalon
Puits surélevés
Type de puits:
Carré, fond rond (puits en U)
Fond carré, conique (puits en V)
Fond rond (puits en U)
Rond
Conditionnement:
1 pack
24 pièces
32 pièces
48 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) du puits Format Type de puits unitSize
10680763 0,5 ml Étalon Fond rond (puits en U) 48 pièces
10060072 1,1 mL Étalon Fond rond (puits en U) 32 pièces
10538971 1,1 mL Étalon Rond -
10089910 2,2 mL Étalon Carré, fond rond (puits en U) 24 pièces
17871242 1 mL Étalon Carré, fond rond (puits en U) 50 pièces
17881242 2,2 mL Étalon Fond carré, conique (puits en V) 50 pièces
10688819 1,2 ml Étalon Fond rond (puits en U) 50 pièces
10493002 0,3 mL Étalon Fond carré, conique (puits en V) 48 pièces
15613987 1,2 ml Puits surélevés Rond 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10680763 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.60€
    232.95€ / 48 pièces
    Économisez 59.65€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S'intègre parfaitement aux systèmes multicanaux et aux flux de travail d'automatisation.
BRAND™ Les plaques à puits profonds sont conçues pour une large gamme d'applications, notamment le stockage d'échantillons, le criblage à haut débit (HTS), la culture cellulaire et tissulaire, les dilutions en série et les transferts de réactifs. La plupart des plaques sont fabriquées à partir de polypropylène vierge de haute qualité, avec une variante en polystyrène hautement transparente pour les applications nécessitant une clarté optique.
  • Disponibles en formats 96 et 384 puits
  • Fabriqué à partir de polypropylène ou de polystyrène vierge de haute qualité
  • BIO-CERT™ Les produits de PCR de qualité sont exempts d'ADN humain, de DNase, de RNase et de pyrogènes.
  • Les plaques en polypropylène sont autoclavables, résistantes aux produits chimiques et peuvent être stockées jusqu'à -80 °C (-112 °F).
  • La plaque de polystyrène offre une excellente transparence et convient au stockage jusqu'à -20 °C (-4 °F).
  • Conforme aux normes ANSI/SLAS 1 et 4 pour la compatibilité avec les systèmes automatisés
  • Étiquetage alphanumérique et conception empilable pour une organisation efficace
  • Les coins crantés assurent une orientation correcte dans les systèmes robotisés et automatisés de manipulation de liquides
  • Compatible avec les tapis d'étanchéité ou les films adhésifs pour minimiser l'évaporation et la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque de dosage à 96 puits
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0,5 ml
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond rond (puits en U)
À utiliser avec (application) Couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons
Nb par paquet 48
Profile Fond en U
Quantité 48 Pk.