Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell
Code produit 17881242 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
0,3 mL
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 ml
2,2 mL
Format:
Étalon
Puits surélevés
Type de puits:
Carré, fond rond (puits en U)
Fond carré, conique (puits en V)
Fond rond (puits en U)
Rond
Conditionnement:
1 pack
24 pièces
32 pièces
48 pièces
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) des puits Format Type de puits unitSize
17881242 2,2 mL Étalon Fond carré, conique (puits en V) 50 pièces
10680763 0,5 ml Étalon Fond rond (puits en U) 48 pièces
10060072 1,1 mL Étalon Fond rond (puits en U) 32 pièces
10538971 1,1 mL Étalon Rond -
10089910 2,2 mL Étalon Carré, fond rond (puits en U) 24 pièces
17871242 1 mL Étalon Carré, fond rond (puits en U) 50 pièces
10688819 1,2 ml Étalon Fond rond (puits en U) 50 pièces
10493002 0,3 mL Étalon Fond carré, conique (puits en V) 48 pièces
15613987 1,2 ml Puits surélevés Rond 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17881242 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701348
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S'intègre parfaitement aux systèmes multicanaux et aux flux de travail d'automatisation.
BRAND™ Les plaques à puits profonds sont conçues pour une large gamme d'applications, notamment le stockage d'échantillons, le criblage à haut débit (HTS), la culture cellulaire et tissulaire, les dilutions en série et les transferts de réactifs. La plupart des plaques sont fabriquées à partir de polypropylène vierge de haute qualité, avec une variante en polystyrène hautement transparente pour les applications nécessitant une clarté optique.
  • Disponibles en formats 96 et 384 puits
  • Fabriqué à partir de polypropylène ou de polystyrène vierge de haute qualité
  • BIO-CERT™ Les produits de PCR de qualité sont exempts d'ADN humain, de DNase, de RNase et de pyrogènes.
  • Les plaques en polypropylène sont autoclavables, résistantes aux produits chimiques et peuvent être stockées jusqu'à -80 °C (-112 °F).
  • La plaque de polystyrène offre une excellente transparence et convient au stockage jusqu'à -20 °C (-4 °F).
  • Conforme aux normes ANSI/SLAS 1 et 4 pour la compatibilité avec les systèmes automatisés
  • Étiquetage alphanumérique et conception empilable pour une organisation efficace
  • Les coins crantés assurent une orientation correcte dans les systèmes robotisés et automatisés de manipulation de liquides
  • Compatible avec les tapis d'étanchéité ou les films adhésifs pour minimiser l'évaporation et la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, Calidad certificada en ciencias de la vida, BIO-CERT Calidad de PCR
Format Étalon
Description Placa de 96 pocillos profundos, PP, fondo en V, forma de pocillo cuadrada, adecuada para KingFisherTM, 2,2 ml
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Plaque de visite profonde
À utiliser avec (équipement) KingFisher
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 2,2 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond carré, conique (puits en V)
Profile Étalon
Longueur (métrique) 47 cm
Largeur (métrique) 47 cm
Hauteur (métrique) 18 cm
Fit for Purpose Prêt pour la PCR