Learn More
BRAND™ BRANDassiettescellGrade™ Microplaques de culture premium à 96 puits à fond plat, PS
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Une surface équivalente à la poly-D-lysine permet une croissance et une morphologie cellulaires similaires.
- L'adhérence cellulaire optimisée réduit les dommages causés par les lavages fréquents.
- Convient à la culture sans sérum et à teneur réduite en sérum
- Le traitement physico-chimique offre une durée de conservation plus longue à température ambiante que les revêtements biologiques.
- Stérilisé par irradiation B à ISO 11137 et AAMI lignes directrices pour un SAL de 10 -6
- Conforme à la Ph. Eur. et USP 29 normes
- BIO-CERT™ QUALITÉ DES CULTURES CELLULAIRES : Sans ADN, DNase, RNase et non cytotoxique
- Les endotoxines sont < 0,01 UE/mL
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Informations sur la commande
Boîtes de 50 plaques emballées individuellement avec couvercles
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | ISO 11137, USP 29 |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 1/boîte ; 50/carton |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Plaque de 96 puits |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 330 μl |
| Afficher plus |