Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates immunoGrade™
Code produit 10647143 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Noir, Fond transparent
transparent
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Rond
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de puits unitSize
10647143 transparent Fond conique (puits en V) 100 pièces
10193563 transparent Rond 100 pièces
10032113 transparent Fond plat (puits en F) 100 pièces
10477863 Blanc Rond -
10438623 Noir Rond 100 pièces
10173853 Noir, Fond transparent Fond plat (puits en F) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10647143 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781721
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un excellent choix pour la plupart des tests ELISA standard et des immunoessais en phase solide
  • Optimisé pour l’immobilisation des IgG
  • Capacité de liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophobes et hydrophiles mixtes
  • Conçu pour minimiser la contamination croisée
  • Gaufrage alphanumérique bleu pour faciliter l’identification des puits sur les plaques standard
  • Non stérile
Order Info
L’emballage contient 20 piles de 5 plaques chacune (100 plaques). Chaque pile est livrée avec un couvercle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison élevée
Couleur transparent
Type de produit Microplaque à 96 puits
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 330 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface immunoGrade
Volume total (métrique) du puits 360 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
À utiliser avec (application) Pour la plupart des tests ELISA standard et des immunodosages en phase solide
Quantité 100/boîte