Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits sans jupe, BIO-CERT™ Qualité PCR, profil standard
Shop All Brand Products
Description
BRAND™ Les produits PCR offrent d'excellents résultats reproductibles pour une large gamme d'applications PCR et qPCR. Fabriqués à partir de résines vierges de haute qualité, ces produits sont exempts de lubrifiants, d'additifs chimiques, d'ADN, de DNase, de RNase et d'autres inhibiteurs de PCR. Fonctions clés :
- Qualité et pureté exceptionnelles
- BIO-CERT™ La qualité PCR garantit que les plaques sont exemptes d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR.
- Exempt de contaminants susceptibles d'interférer avec les réactifs et les échantillons
- L'intérieur ultra-lisse des vaisseaux minimise la liaison des enzymes aux acides nucléiques.
- Performances thermiques de précision
- Des parois fines et uniformes garantissent un transfert thermique constant et précis pour des résultats fiables.
- Conçu pour un transfert de chaleur rapide et précis, réduisant les temps de cycle
- Compatibilité étendue
- Les plaques sans jupe sont très flexibles et compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
- Les plaques PCR blanches, enrichies en dioxyde de titane ( TiO₂ ), optimisent la réflexion du signal de fluorescence et sont recommandées pour les applications qPCR.
- Fonctionnalités conviviales
- Codage alphanumérique bleu pour une identification facile des échantillons
- Bords de puits conçus pour prévenir la contamination croisée et assurer une étanchéité fiable grâce à des tapis sur mesure.
Specifications
Specifications
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Propriété de liaison | Non traitée |
| Certifications/Conformité | Sans ADN, DNase, RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 10 sachets de 5 |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Plaque PCR 96 puits |
| Show More |