Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 20 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponible sous la forme de racks empilables écologiques
- Incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur jaune
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, produisant ainsi une faible tension superficielle.
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- À utiliser avec les échantillons biologiques contenant des détergents comme Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés des matériaux.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2 à 200 mu;l |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets, rapide contrôle du volume |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Faible rétention |
| Conditionnement | Boîte de 480 |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |