Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes, de 50 à 1000 μl : Rétention très faible
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 250, 500 et 1000 μl pour une évaluation rapide du volume
- Sous la forme de racks empilables, pratiques et écologiques
- Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, assurant une faible tension superficielle et une faible rétention
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter les pertes d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 mu;l |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Faible rétention |
| Graduée | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Show More |