Learn More
BRAND™ Distributeurs adaptables sur flacons Seripettor™ Pro
Code produit 10446403 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 à 2 ml
1 à 10 ml
2,5 à 25 ml
Incréments:
0,04 mL
0,2 mL
0,5 mL
Indice de viscosité:
1000 mm2/s
150 mm2/s
75 mm2/s.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Indice de viscosité unitSize
10446403 2,5 à 25 ml 0,5 mL 75 mm2/s. 1 pièce
10588153 1 à 10 ml 0,2 mL 150 mm2/s 1 pièce
10419894 0.2 à 2 ml 0,04 mL 1000 mm2/s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10446403 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4720450
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Chaque distributeur adaptable sur flacons Seripettor pro est fourni avec un tube de décharge, un tube de remplissage, une cartouche de distribution de rechange, un outil de montage, deux adaptateurs en polypropylène (GL45/33 et GL45/38 ), un manuel d’util
Conçu pour traiter une plus large gamme de liquides que les modèles classiques seripettor™ , notamment certains acides concentrés, solvants polaires et milieux sensibles aux UV.
Principales caractéristiques :
  • Cartouche de distribution de joint d'essuyage facilement remplaçable : Idéal pour les liquides sujets à la formation de cristaux
  • Quick-Change Cartouche : Simplifie la maintenance et contribue à réduire les coûts d'entretien sur toute la durée de vie.
  • Ensemble de pompe résistant à la corrosion : Comporte un manchon supérieur opaque qui protège les liquides des rayons UV lors de leur distribution.
  • Tube de remplissage télescopique : S'adapte à différentes tailles de bouteilles sans avoir besoin de les couper.
  • Bouchon de sécurité fileté : Se fixe et se détache rapidement d'un simple tour de main.
  • Piston à ressort : Permet un fonctionnement semi-automatique à une main
Liquides non adaptés au seripettorTM Pro :
  • Acide fluorhydrique et produits chimiques similaires : Y compris ceux qui corrodent le polyéthylène haute densité, le PTFE, l'ETFE, le FEP, le PFA, l'alumine-céramique, le platine-iridium et le verre borosilicaté
  • Disulfure de carbone
  • Liquides à haute densité : supérieure à 2,2 g/ cm³
  • Liquides à haute viscosité : Dépassant 300 mm² / 5 (pour un instrument de 2 mL), 150 mm² / 5 (pour un instrument de 10 mL) ou 75 mm² / 5 (pour un instrument de 25 mL)
  • Liquides dont la pression de vapeur peut atteindre 500 mbar
Consignes relatives à la température :
  • Température de l'instrument et du réactif : Doit être comprise entre 59 °C et 59 °C.° °et 104 °F (15° et 407 °C)
  • Milieux de culture sur gélose : utilisables jusqu’à 60 °C (140 °F)
Informations sur la commande
Le piston et le vérin remplaçables sont connectés en permanence comme un module de cartouche à des fins de sécurité. Si le piston, le vérin ou le joint sont endommagés, remplacez simplement la cartouche en quelques secondes sans outils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤±1,2 %, ≤0.2 %
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon Seripettor Pro
Autoclavable Autoclavable
Couleur bleu/rouge/blanc
Densité Jusqu’à 2,2 g/cm3
Canaux 1
Matériau Verre borosilicaté, Céramique, ETFE, FEP, PFA
Volume (métrique) 2,5 à 25 ml
Affichage Aucun
À utiliser avec (application) Distribution semi-automatique de nombreuses solutions acides, alcalines et salines
Comprend Tube de décharge, tube de remplissage télescopique, cartouche de distribution de rechange, outil de montage, adaptateurs en PP GL45 / 33 mm et GL45 / 38 mm, manuel d’utilisation
Incréments 0,5 mL
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Tension de vapeur Jusqu’à 500 mbar
Indice de viscosité 75 mm2/s.
Garantie 1 an