Learn More
BRAND™ Microplaques à jupe à 96 puits, BIO-CERT™ Qualité PCR, profil bas
Code produit 15328496 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15328496 Transparent 50 pièces
15634007 Blanc 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15328496 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781377
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisé pour des résultats fiables et précis dans une large gamme d'applications PCR.
BRAND™ Les produits PCR offrent d'excellents résultats reproductibles pour une large gamme d'applications PCR et qPCR. Fabriqués à partir de résines vierges de haute qualité, ces produits sont exempts de lubrifiants, d'additifs chimiques, d'ADN, de DNase, de RNase et d'autres inhibiteurs de PCR. Fonctions clés :
  • Qualité et pureté exceptionnelles
    • BIO-CERT™ La qualité PCR garantit que les plaques sont exemptes d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR.
    • Exempt de contaminants susceptibles d'interférer avec les réactifs et les échantillons
    • L'intérieur ultra-lisse des vaisseaux minimise la liaison des enzymes aux acides nucléiques.
  • Performances thermiques de précision
    • Des parois fines et uniformes garantissent un transfert thermique constant et précis pour des résultats fiables.
    • Conçu pour un transfert de chaleur rapide et précis, réduisant les temps de cycle
  • Compatibilité étendue
    • Convient à la plupart des thermocycleurs disponibles dans le commerce
    • Les plaques PCR blanches, enrichies en dioxyde de titane ( TiO₂ ), optimisent la réflexion du signal de fluorescence et sont recommandées pour les applications qPCR.
  • Fonctionnalités conviviales
    • Codage alphanumérique bleu pour une identification facile des échantillons
    • Bords de puits conçus pour prévenir la contamination croisée et assurer une étanchéité fiable grâce à des tapis sur mesure.
    • Les plaques à jupe offrent une rigidité accrue, idéale pour les systèmes de pipetage automatisés et le transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Non traitée
Certifications/Conformité Sans ADN, DNase, RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement Emballé
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Plaque PCR 96 puits
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Type de jupe jupe complète
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0.15 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) qPCR
Comprend Plaques uniquement
Nb par paquet 50
Profile Bas
Exempt de RNase Oui