Få mere at vide
BRAND™ Titrette™ Burettes numériques à bouchon de bouteille
Artikelnummer. 15604077 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Interface:
Interface RS232
Sans interface
Without Interface
Pakningsstørrelse:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) Interface Pakningsstørrelse
15604077 10 ml Interface RS232 1 pièce
10703164 25 ml Sans interface 1 pièce
10703354 50 ml Sans interface 1 pièce
10687425 25 ml Interface RS232 1 pièce
10769165 50 ml Interface RS232 1 pièce
15394127 10 ml Without Interface 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15604077 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 4760241
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
Demande de devis en gros
This item is not returnable. View return policy
Includes
Certificat de performance, tube de remplissage téléscopique, 2 AAAA des batterie, 3 adaptateurs à filetage de flacon, 2 fenêtres d’inspection ambrés et le manuel d’utilisation. Les modèles avec une interface RS-232 comprennent le câble de connecteur et le CD du logiciel.
Offrent une précision dans les limites de tolérance établies pour les burettes en verre de classe A. Les burettes numériques Titrette™ pour bouchons de flacons conviennent à la plupart des titrants dans des concentrations pouvant atteindre 1 mol/l. Idéales pour la chimie générale, les applications de traitement des eaux usées, l’analyse des denrées alimentaires / boissons, les titrages en recherche industrielle
Offrent une précision dans les limites de tolérance établies pour les burettes en verre de classe A. Les burettes numériques adaptables sur flacons BrandTech™ BRAND™ Titrette™ conviennent à la plupart des titrants dans des concentrations pouvant atteindre 1 mol/L. Idéales pour la chimie générale, les applications de traitement des eaux usées, l’analyse des denrées alimentaires / boissons, les titrages en recherche industrielle, les évaluations environnementales sur le terrain et bien plus.
Le Titrette™ La burette à bouchon de bouteille offre une exactitude et une précision conformes aux tolérances des burettes en verre de classe A. Adapté à la plupart des titrants à des concentrations allant jusqu'à 1 mol/L, il est idéal pour la chimie générale, le traitement des eaux usées, l'analyse des aliments et des boissons, les titrages industriels, les travaux de terrain environnementaux, et bien plus encore. Le Titrette vous permettra d'effectuer des titrages de routine rapidement, avec précision et facilité.
  • Bon fonctionnement pour des titrations goutte-à-goutte exceptionnellement sensibles
  • Évite les risques de déversements lors de transferts versés
  • Élimine les erreurs de lecture du ménisque
  • Bascule automatiquement entre le remplissage et la titration
  • Conforme aux tolérances des burettes en verre de classe A par ISO et ASTM normes
  • Interface RS-232 optionnelle disponible pour la transmission directe de données vers un PC
  • À utiliser pour diverses applications, notamment la chimie générale, le traitement de l’eau, l’analyse des aliments et des boissons, les titrations industrielles et les travaux environnementaux en laboratoire ou sur le terrain
Order Info
Pour les burettes avec certificat d’étalonnage, contactez le service clientèle. Ajouter DK à la fin de la référence BRANDTECH. Aucun retour accepté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision 0,1 %, 0,05 %
Angle 90°
Type de produit Distributeur numérique pour bouchons de bouteille
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, ASTM E287
Couleur Gris
Matériau Verre
Volume (métrique) 10 ml
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Analyse environnementale sur terrain, analyse des aliments ou des boissons, chimie générale, titrations industrielles, applications de traitement des eaux usées
Comprend (2) piles AAA, (2) fenêtres d’inspection ambrées, (2) fenêtres d’inspection de protection lumineuse colorée, (3) adaptateurs pour flacon fileté, modèles avec interface RS-232 avec câble de connexion et logiciel sur CD, manuel d’utilisation, certificat de performance, tube de remplissage télescopique
Incréments Env. 10 μL
Interface Interface RS232
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Indice de viscosité Jusqu'à 500 mm² /s
Tension 1.5 V