Learn More
BRAND™ Cuvettes UV - QUALITÉ SCIENTIFIQUE DE LA VIE CERTIFIÉE
Code produit p-81736 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 à 3 mL
2,5 à 4,5 ml
70 à 550 μl
70 à 850 μl
Quantité:
100Pack
500/boîte
Boîte de 100, emballés individuellement
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
10730445 70 à 850 μl Boîte de 100, emballés individuellement 100 pièces
10386712 70 à 550 μl Boîte de 100, emballés individuellement 100 pièces
10566581 1,5 à 3 mL 100Pack 100 pièces
10290272 70 à 850 μl 100Pack 100 pièces
10188561 70 à 850 μl 500/boîte 500 pièces
10200282 70 à 550 μl 100Pack 100 pièces
10198561 70 à 550 μl 500/boîte 500 pièces
10046731 2,5 à 4,5 ml 100Pack 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10730445 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 759215
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BRAND™ Les cuvettes UV jetables constituent une alternative économique et durable aux cuvettes en quartz fragiles dans de nombreuses applications.
Les cuvettes UV jetables BrandTech™ BRAND™ offrent un niveau de transparence allant de 230 à 900 nm et permettent d’éviter le nettoyage et le risque de contamination croisée. Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines. Compatibles avec la plupart des bases, acides et solvants organiques polaires.
cuvettes de qualité certifiée pour les sciences de la vie de BRAND™ sont fabriqués à partir de matières premières vierges dans des conditions de salle contrôlées, avec des contrôles intensifs en cours de fabrication, des inspections visuelles, une gestion des lots et une inspection finale du produit afin de garantir une fonctionnalité éprouvée.
  • La conception avancée de la cuvette comprend des fenêtres encastrées pour protéger le trajet optique des rayures.
  • Usage unique – les risques de nettoyage et de contamination croisée sont éliminés
  • Idéales pour les analyses d’ADN, d’ARN et de protéines
  • Résistant aux produits chimiques – peut être utilisé avec la plupart des solvants organiques polaires, des acides et des bases
  • Également compatible avec l’acétone, la butanone, le DMF et l’acide chlorhydrique concentré
  • Regroupées par cavité de moulage de fabrication pour assurer la plus faible variation du coefficient d’extinction
  • S’adaptent à la plupart des spectrophotomètres sans adaptateur
Ultramicro
  • Disponible avec des hauteurs de fenêtre de 8,5 et 15 mm (dimension Z)
  • Peut être utilisé avec des volumes d'échantillon aussi faibles que 70 μL
  • Peuvent être équipées de bouchons à joint (vendus séparément) pour le stockage des échantillons
  • Les cuvettes UV emballées individuellement sont exemptes d'ADN, de DNase et de RNase.
Semi-micro
  • Pour des volumes d'échantillon compris entre 1,5 et 3,0 mL
Macro
  • Pour des volumes d'échantillon compris entre 2,5 et 4,5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non stérile
Type Cuvette
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Capacité (métrique) 70 à 850 μl
Matériau Plastic (Plastique)
Comprend Cuvette uniquement
Quantité Boîte de 100, emballés individuellement
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 230 à 900 nm
Hauteur (métrique) 8,5mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres, photomètres
Largeur (métrique) 2mm
À utiliser avec (application) ADN, ARN, Analyse des protéines, Biologie moléculaire
Trajectoire lumineuse 10 mm
Forme Rectangle
Qualité de fabrication QUALITÉ CERTIFIÉE EN SCIENCES DE LA VIE