Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits pour PCR en temps réel (qPCR), BIO-CERT™ Qualité PCR, profil bas
Code produit 11668439 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Plaques et joints en polyester
Plaques uniquement
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11668439 Plaques uniquement 50 pièces
11658439 Plaques et joints en polyester 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11668439 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781364
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisées pour des résultats qPCR précis, ces plaques sont entièrement compatibles avec Roche™ LightCycler™ Systèmes.
Conçues pour une performance optimale dans l'analyse des signaux de fluorescence et la quantification de l'ADN, ces plaques sont idéales pour les applications qPCR. Fonctions clés :
  • Réflexion du signal améliorée : La surface blanche et la coloration au dioxyde de titane (TiO 2 ) maximisent la réflexion du signal de fluorescence pour une quantification précise.
  • Pureté exceptionnelle : BIO-CERT™ La certification PCR QUALITY garantit que les plaques sont exemptes d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR.
  • Normes de fabrication avancées : Fabriqué dans des salles blanches ultramodernes pour une qualité constante.
  • Performances thermiques supérieures : Les parois extra-minces assurent un transfert thermique efficace.
  • Conception conviviale :
    • Les surfaces lisses optimisent la réflexion du signal
    • Le codage alphanumérique bleu en relief et la conception à coins coupés facilitent l'orientation.
    • Le cadre discret et semi-jupe, sans rebord surélevé, offre une compatibilité avec divers thermocycleurs, notamment Roche™ LightCycler™ systèmes
  • Avantage supplémentaire : la référence 781365 comprend 50 feuilles de film de scellage en polyester pour qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison Non traitée
Certifications/Conformité Sans ADN, DNase, RNase
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement Emballé
Couleur blanc
Jetable Usage unique
Type de produit Plaque qPCR 96 puits
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Type de jupe À demi-jupe
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0.15 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) PCR
Comprend Plaques uniquement
Profile Bas
Quantité 50/boîte
Exempt de RNase Oui