Description
- Liaison élevée pour les molécules avec des régions hydrophiles et hydrophobes mixtes
- Choix de surface pour la majorité des ELISA standard
- Pour les immunodosages en phase solide
- PS, Non stérile
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) des puits | 100 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | immunoGrade |
| Afficher plus |