Learn More
BRAND™ Microplaques 1536 puits BRANDplates™ pureGrade™
Code produit p-4830835 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10286703 Transparent 50 pièces
10468423 Blanc 50 pièces
10606953 Noir 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10286703 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781640
Microplaques non traitées pour diverses applications
  • Surface en PS non traitée
  • Surfaces à fixation moyenne, non stériles
  • Plaque standard pour la plupart des applications
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
Dosages homogènes, criblage et stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Propriété de liaison À liaison moyenne
Certifications/Conformité ISO 11137, AAMI
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 32 x 48
Autoclavable Non autoclavable
Type de liaison Non traitée
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Type de produit Plaques à puits multiples pour culture cellulaire 1 536 puits
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de microplaques
Type de jupe Complet
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 10 μl
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail 10 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carré, fond plat (puits en F)
À utiliser avec (application) Applications stériles, dosages bactériologiques
Quantité 50/boîte