Description
- Surface en PS non traitée
- Liaison moyenne
- Stérilisés par irradiation bêta
- Plaque stérile pour la plupart des applications
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) des puits | 0,1 ml |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |