Learn More
BRAND™ Dispensette™III, pièces et accessoires pour le système de distribution à distance Dispensette™ Organic
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Les pièces et accessoires Dispensette™ permettent de monter le distributeur Dispensette™ sur un mur, un support circulaire ou du mobilier de laboratoire.
- Distribue des volumes avec précision directement depuis des fûts et des dispositifs de remplissage.
- Un filtre dans l’adaptateur tambour réduit le risque de contamination des réactifs de grande pureté.
- Un connecteur à ouverture rapide avec vannes intégrées permet le changement rapide du conteneur vrac.
- Le système de distribution à distance permet de stocker le tambour jusqu’à 10 mètres (30 pieds) du distributeur Dispensette™.
- Hauteur de distribution maximale d’environ 1,2 m
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pince de table/étagère |
| À utiliser avec (équipement) | DispensetteIII, Dispensette Organique |
| Quantité | 1 de chaque |