Description
- À utiliser avec la pipette répétitive HandyStep™ S
Spécification
Spécification
| Description | Support d’étagère/de rack |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Capacité | Pipettes manuelles |
| Matériau | Plastique |
| Positions | 1 |
| Forme | Circulaire |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | HandyStep S électronique |
| Afficher plus |