Description
- Conçu pour la culture de lignées cellulaires en suspension dans des conditions où l'adhérence est indésirable.
- La surface optimisée réduit l'adhérence cellulaire et l'adsorption des protéines, minimisant ainsi l'activation enzymatique et cellulaire.
- Inhibe la différenciation précoce des cellules souches
- Code couleur orange avec codage alphanumérique en relief pour une identification facile
- Fabriqué à partir de polystyrène (PS) pur et nouvellement synthétisé, stérile et muni de couvercles.
- BIO-CERT™ QUALITÉ DES CULTURES CELLULAIRES : Exempté d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et non cytotoxique
- Fabriqué dans un ISO Salle blanche de classe 7 pour une propreté optimale
- Les matières premières se rencontrent USP et ISO exigences 10993
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Couleur | Transparente |
| Type de produit | Microplaque à 96 puits |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 350 μl |
| Afficher plus |