Description
- La technologie hydrogel optimise les caractéristiques de surface pour supprimer les interactions des cellules ou des protéines avec le plastique en polystyrène.
- Structure en polystyrène
- Stérile
- 96 puits
- Fond plat ou rond
- Noir, blanc ou transparent
- Avec couvercle
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Nb par paquet | 5 |