Learn More
BRAND™ Microplaques à 96 puits inertGrade™
Code produit 15634017 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15634017 Noir 5 pièces
15624017 Blanc 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15634017 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    135.30€ / 5 pièces
    Économisez 4.70€
    3% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Particulièrement adaptées aux cultures cellulaires lorsque l’adhérence n’est pas souhaitée. La réduction de l’adhérence cellulaire et de l’adsorption des protéines minimise l’activation enzymatique et cellulaire pour faciliter l’inhibition de la différenciation des cellules progénitrices ou souches et favorise la formation de sphéroïdes.
  • La technologie hydrogel optimise les caractéristiques de surface pour supprimer les interactions des cellules ou des protéines avec le plastique en polystyrène.
  • Structure en polystyrène
  • Stérile
  • 96 puits
  • Fond plat ou rond
  • Noir, blanc ou transparent
  • Avec couvercle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Couleur Noir
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nb par paquet 5