Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Flacons en PEBD avec bouchons
Code produit 15233009
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Taille du bouchon:
GL 18
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
15233009 50 ml GL 18 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15233009 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 94589
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
VITLAB™ Les bouteilles rondes sont fabriquées en polyéthylène basse densité, avec des bouchons à vis en polypropylène.
  • Léger et résistant aux chocs
Spécification
Capacité 1,6 oz., 50 ml
Capacité (métrique) 50 ml
Capacité (impériale) 1,6 oz.
Couleur Blanc translucide
Diamètre (impériale) 1,45 in
Matériau PEBD
Quantité 24/Pk.
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 73 mm
Type de produit Flacon de réactif
Hauteur (impériale) 2,87 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 18
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable