Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Flacons compte-gouttes en LDPE
Code produit 15293009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Filetage (métrique) Conditionnement
15293009 1000 ml GL 32 12 pièces
15283009 500 ml GL 25 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15293009 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 95187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.55€
    77.40€ / 12 pièces
    Économisez 8.15€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les flacons compte-gouttes VITLAB sont en LDPE
  • Bouchons à vis en polyéthylène haute densité.
  • Partie supérieure pouvant être coupée afin de personnaliser la taille de l’orifice
  • Le bouchon poussoir permet de sécuriser le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Transparente
Matériau PEBD
Quantité 12/Pk.
Stérilité Non stérile
Filetage (métrique) GL 32
Closure Included Oui
Drop Size Fine
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 269 mm
Largeur (impériale) 3,6 in
Hauteur (impériale) 10,6 in
Matériau du bouchon PEHD
Taille du bouchon GL 32
Diamètre (métrique) 92 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 33,8 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouteille en plastique à décharger