Learn More
BRAND™ Mini-refroidisseur PCR
Code produit 10260563 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rose
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10260563 Rose 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10260563 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    131.40€ / 2 pièces
    Économisez 20.60€
    13% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conserver les échantillons PCR au frais et à l'abri.
  • Maintient la température de l'échantillon °à 4 °C pendant environ 3 heures.
  • Le gel isolant passe du violet au rose à 7 °C pour une surveillance visuelle facile.
  • Compatible avec les tubes de 0,2 mL, les barrettes de 8 tubes, les barrettes de 12 tubes et les plaques PCR à 96 puits.
  • Idéal pour prévenir le réchauffement des échantillons lors de la préparation et de la manipulation.
  • Couvercle transparent inclus
  • Vendus par paquets de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dimensions (L x l x H) 140 x 98 x 45 mm
Comprend Couvercle transparent
Matériau Polypropylène
Type de produit Mini-refroidisseur
Couleur Rose
Capacité (métrique) 19.2 mL
Autoclavable Non autoclavable
Régulation de la température Dosimétrie passive
Gamme de températures 2 °C à 8 °C