Learn More
BRAND™ Tubes PCR à 8 bandes sans bouchons, BIO-CERT™ Qualité PCR
Code produit 10249500 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Transparent
Vert
Type de produit:
Barrette à 8 tubes
Closure Included:
Non
Volume (métrique):
0,2 ml
Conditionnement:
125 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Closure Included Volume (métrique) Conditionnement
10249500 Transparent Barrette à 8 tubes Non 0,2 ml 125 pièces
10448092 Rose Barrette à 8 tubes Non 0,2 ml 125 pièces
10375722 Jaune Barrette à 8 tubes Non 0,2 ml 125 pièces
10405982 Vert Barrette à 8 tubes Non 0,2 ml 125 pièces
10561783 Bleu Barrette à 8 tubes Non 0,2 ml 125 pièces
10165964 Blanc Barrette à 8 tubes Non 0,2 ml 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10249500 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 781320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    97.80€ / 125 pièces
    Économisez 40.20€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Fabriqué à partir de polypropylène vierge de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles. Bouchons disponibles séparément
BRAND™ Les barrettes de tubes PCR offrent des performances exceptionnelles et polyvalentes pour les configurations PCR ou qPCR, les applications à débit moyen et autres flux de travail nécessitant un transfert thermique précis et une propreté élevée. Fabriqués à partir de polypropylène vierge de haute qualité, ces tubes garantissent des résultats fiables grâce à des caractéristiques qui améliorent la facilité d'utilisation et l'intégrité des échantillons. Fonctions clés :
  • BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Certifié exempt d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR, garantissant le plus haut niveau de propreté pour les applications PCR sensibles.
  • Transfert de chaleur supérieur : Les tubes à parois extra-minces optimisent le transfert thermique pendant la PCR, réduisant ainsi les temps de cycle et assurant des performances constantes sur une large plage de températures.
  • Fonctionnalités conviviales : Les puits numérotés permettent une identification claire et facile.
  • Options de couleur : Proposé en plusieurs couleurs pour un suivi et une organisation visuels simplifiés des échantillons.
  • Tubes à bandelettes PCR blanches : Améliorées avec du dioxyde de titane (TIO 2 ) pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence, ce qui les rend idéales pour les applications qPCR.
  • Construction de haute qualité : Fabriqué à partir de résines vierges de haute qualité, sans lubrifiants ni additifs chimiques.
  • Autoclavable : Conçu pour résister à l'autoclavage à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase, DNase ni ADN
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 125 barrettes
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Exempt de DNase Oui
Exempt de RNase Oui
Type de bouchon Non inclus
Nbre de puits 8
Autoclavable Autoclavable
Closure Included Non
Jetable Usage unique
Format Bande
Type de produit Barrette à 8 tubes