Learn More
Cole Parmer Contrôleur de pipettes BrandTech
Code produit 15715072 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15715072 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15715072 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 2455049
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le contrôleur de pipettes BrandTech a un code couleur pour une identification rapide
  • Mesurez et distribuez à l’aide d’un levier unique
  • Le bouton de soufflage vide la pipette
  • L’adaptateur s’adapte à toutes les pipettes de 0,1 à 100 ml
  • Le filtre à membrane protège le contrôleur des vapeurs et des liquides
  • Le filtre et l’adaptateur peuvent être autoclavés
Spécification
Couleur Naturel
Gamme de produits BrandTech
Stérilité Non stériles
Type Contrôleur de pipette
Volume (métrique) 100 mL