Learn More
BRAND™ Accessoires pour PLT™ Unités de test d'étanchéité des pipettes
Code produit 11683239 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur de pipettes multicanaux
Adaptateur pour pipette monocanal
Alimentation universelle
Filtres de rechange
À utiliser avec (application):
Test avec des conseils
Test avec ou sans conseils
Tests sans conseils
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (application) Conditionnement
11683239 Adaptateur de pipettes multicanaux Test avec ou sans conseils 1 pièce
11648419 Filtres de rechange - -
11693239 Adaptateur pour pipette monocanal Test avec des conseils 1 pièce
11673239 Adaptateur pour pipette monocanal Tests sans conseils 1 pièce
11633239 Alimentation universelle - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11683239 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 703977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    134.05€ / 1 pièces
    Économisez 8.95€
    6% de réduction
En stock
À utiliser avec BRAND™ PLT™ unité. Ces accessoires sont conçus pour améliorer la fiabilité du processus en identifiant même les plus petites fuites dans votre pipette à déplacement d'air.
Accessoires disponibles :
  • Référence 703978 : Filtres et capuchon en polyéthylène pour adaptateurs de pipette, comprend dix filtres et un capuchon.
  • Référence 703977 : Adaptateur de pipette à quatre canaux, pour les tests avec et sans embouts, comprend quatre bouchons.
  • Référence 703975 : Adaptateur de pipette monocanal pour tests avec embouts, comprend un bouchon.
  • Référence 703976 : Adaptateur de pipette monocanal pour tests sans embouts, comprend un bouchon.
  • Référence 703979 : Universel AC Adaptateur, 100-240V, 50/60Hz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pointes compatibles Tous les cônes multicanaux
Description L’adaptateur de pipettes multicanaux comprend quatre bouchons
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes multicanaux/unité PLT
Matériau Silicone
Nombre de canaux 4
Stérilité Non stérile
Type Adaptateur de pipettes multicanaux
À utiliser avec (application) Test avec ou sans conseils
À utiliser avec (équipement) PLT Unité de test d'étanchéité des pipettes
Comprend 4 bouchons