Learn More
BRAND™ PLT™ Unité de test d'étanchéité des pipettes
Code produit 11663239 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11663239 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11663239 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 703970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3470.00€
    1908.36€ / 1 pièces
    Économisez 1561.64€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Améliore la fiabilité des processus en détectant les plus petites fuites dans les pipettes à déplacement d'air.
Le BRAND PLT™ Le testeur de fuites pour pipettes détecte rapidement et facilement même les plus petites fuites.
  • Détecte les fuites invisibles à l'œil nu en quelques secondes.
  • Préprogrammé pour toutes les pipettes monocanal et multicanal à partir de 1 μL à 10 mL.
  • Test avec ou sans cônes.
  • Choisissez entre les tests dynamiques ou statiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Tous les cônes
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes
Matériau Plastique
Nombre de canaux Variable
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Testeur d’étanchéité
À utiliser avec (équipement) Pipettes à déplacement d’air de toutes les marques
Comprend Adaptateur, 2 bouchons, 3 filtres en polyéthylène de rechange, adaptateur secteur universel, certificat de qualité, manuel d’utilisation
Alimentation électrique 100/200V 50/60 Hz
Tension 100/200 V
Fréquence 50/60 Hz