Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés en PP pour distributeurs adaptables sur flacon
Code produit 10684491 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage unitSize
10684491 GL 32/S 40 1 pièce
10566522 GL 45/38 1 pièce
10319650 GL 45/33 1 pièce
10568911 GL 33/28 1 pièce
10272511 GL 32/45 1 pièce
10078740 GL 32 / NS 29/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10684491 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 704340
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptez les modèles actuels Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™ aux formats de flacons courants.
  • Fabrication en PP
  • Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Adaptateur pour flacon fileté
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Distributiontte seripettor   Titrette et formulaire de consentement QuikSip
Quantité 1 de chaque
Diamètre du filetage GL 32/S 40