Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Flacons de réactif avec bouchon à vis
Code produit 10050571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10050571 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10050571 Fournisseur BRANDTECH™ VITLAB™ Code fournisseur 100989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.40€
    70.40€ / 1 pièces
    Économisez 3.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
VITLAB™ Les flacons de réactifs en polypropylène avec bouchons à vis en polypropylène présentent une bonne résistance chimique. Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes.
  • Bonne résistance chimique pour le stockage à long terme des liquides.
  • Les bouchons à vis protègent contre la contamination extérieure et les fuites.
  • Autoclavable à 121 °C, conformément à la norme DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 338,1 oz., 10000 ml
Capacité (métrique) 10 000 mL
Couleur Transparente
Diamètre (impériale) 8,74 in
Matériau Polypropylène
Quantité 6/Pk.
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Fileté
Hauteur (métrique) 394 mm
Hauteur (impériale) 15,51 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 63
Diamètre (métrique) 222 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 338,1 oz
Type de produit Flacon de réactif