Learn More
BRAND™ Accessoire pour pipette répétitive électronique HandyStep™, bloc-batterie
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type de batterie:
NiMH
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le bloc-batterie nickel-hydrure métallique remplaçable se charge en 2,5 heures (3,5 heures à l’intérieur de l’instrument)
- Le bloc-batterie peut être facilement échangé pour un pipetage continu
Spécification
Spécification
| Type de batterie | NiMH |
| À utiliser avec | BRAND HandyStep Touch/Touch S |
| Matériau | Plastic |
| Type | Batterie |
| À utiliser avec (équipement) | Pile pour pipette par pression répétitive électronique HandyStep™ |