Learn More
BRAND™ Tube de décharge de rechange pour distributeur adaptable sur flacon
Code produit 10599012 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
BRAND seripettor distributeur professionnel pour bouchons de bouteille
BRAND seripettor distributeur à bouchon de bouteille
Distributeur adaptable sur flacon, 5, 10 ml Dispensette™
Longueur (métrique):
90 mm
120 mm
Couleur:
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Couleur Conditionnement
10599012 BRAND seripettor distributeur professionnel pour bouchons de bouteille 90 mm Rouge 1 pièce
10792931 Distributeur adaptable sur flacon, 5, 10 ml Dispensette™ 90 mm Jaune 1 pièce
10675581 BRAND seripettor distributeur professionnel pour bouchons de bouteille 120 mm - 1 pièce
10665581 BRAND seripettor distributeur professionnel pour bouchons de bouteille 90 mm - 1 pièce
10442581 BRAND seripettor distributeur à bouchon de bouteille - - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10599012 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 707916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.21€
    43.75€ / 1 pièces
    Économisez 10.46€
    19% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Tubes de refoulement de rechange pour utilisation avec seripettor™ / seripettor™ Distributeurs professionnels pour bouchons de bouteille.
Tubes de décharge pour seripettor™ . Comprend un bouchon de fermeture, une soupape de décharge en EPDM et un joint d'étanchéité :
  • Référence : 704520 - embout standard, pour une utilisation avec les modèles de 10 et 25 ml
Tube de décharge pour seripettor™ pro. Comprend une soupape de décharge intégrée et un joint plat.
  • Référence : 707915 - embout fin, pour utilisation avec le modèle 2 ml
  • Référence 707916 - embout standard, pour utilisation avec le modèle 10 mL
  • Référence 707918 - embout standard, pour utilisation avec le modèle 25 ml
Adaptateur de tube de décharge vendu séparément
Tube de décharge pour seripettor™ pro. Comprend un raccord Luer-Lock pour microfiltre
  • Référence 707928 - à utiliser avec les modèles de 2, 10 et 25 mL.
Adaptateur de tube de refoulement vendu séparément. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique et au peroxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de décharge
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Distribution en série
À utiliser avec (équipement) BRAND seripettor distributeur professionnel pour bouchons de bouteille
Comprend Vanne intégrée
Types de pointes Étalon
Longueur (impériale) 3,54 in
Longueur (métrique) 90 mm