Learn More
BRAND™ Tube de décharge de rechange pour distributeur adaptable sur flacon
Tous les produits Brand ProduitsDescription
Tubes de décharge pour seripettor™ . Comprend un bouchon de fermeture, une soupape de décharge en EPDM et un joint d'étanchéité :
- Référence : 704520 - embout standard, pour une utilisation avec les modèles de 10 et 25 ml
Tube de décharge pour seripettor™ pro. Comprend une soupape de décharge intégrée et un joint plat.
- Référence : 707915 - embout fin, pour utilisation avec le modèle 2 ml
- Référence 707916 - embout standard, pour utilisation avec le modèle 10 mL
- Référence 707918 - embout standard, pour utilisation avec le modèle 25 ml
Adaptateur de tube de décharge vendu séparément
Tube de décharge pour seripettor™ pro. Comprend un raccord Luer-Lock pour microfiltre
- Référence 707928 - à utiliser avec les modèles de 2, 10 et 25 mL.
Adaptateur de tube de refoulement vendu séparément. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique et au peroxyde.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de décharge de rechange |
| Volume (métrique) | 25, 50, 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Distribution en série |
| À utiliser avec (équipement) | BRAND seripettor distributeur professionnel pour bouchons de bouteille |
| Quantité | 1/boîte |
| Types de pointes | Cône fin |
| Longueur (métrique) | 120 mm |