Learn More
BRAND™ Mini-refroidisseur pour tubes à centrifuger
Code produit 10141921 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Maintien de la temp., heures:
-20°C pendant 60 min
-70°C pendant 45 min
0°C pendant 60 min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Maintien de la temp., heures Conditionnement
10141921 Rouge 0°C pendant 60 min -
10787281 Jaune -20°C pendant 60 min 1 pièce
10441063 Blanc -70°C pendant 45 min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10141921 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 114930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    115.25€ / 1 pièces
    Économisez 139.75€
    54% de réduction
En stock
Conçu pour protéger une large gamme de solutions (enzymes, ADN, ARN, suspensions cellulaires) en aidant à maintenir des températures de congélateur sur une paillasse de laboratoire.
  • En PC durable
  • Rempli d’un gel non toxique
  • Contenir douze tubes de 0,5 à 2,0 mL
  • Fournis individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tube de centrifugation
Maintien de la temp., heures 0°C pendant 60 min
Matériau Polycarbonate
Type de produit Mini-refroidisseur
Couleur Rouge
Capacité (métrique) 0,5 ml à 2 ml
Capacité Tubes de 0,5 à 2 mL
Autoclavable Non autoclavable
Régulation de la température Dosimétrie passive
Gamme de températures 0°C