Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
GREENER_CHOICE
Code produit 10510882 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 200 μl
2 à 20 μl
250 à 5000 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Aucun
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Comprend:
Adaptateur secteur Europe
Prise UE
Sans adaptateur secteur
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Comprend unitSize
10510882 10 à 200 μl Jaune Sans adaptateur secteur 1 pièce
10641603 0,5 à 10 μl Gris Sans adaptateur secteur 1 pièce
10120352 2 à 20 μl Gris Sans adaptateur secteur 1 pièce
10102472 250 à 5000 μl Rouge Sans adaptateur secteur 1 pièce
10511072 50 à 1000 μl Bleu Sans adaptateur secteur 1 pièce
10475802 0,5 à 10 μl Aucun Adaptateur secteur Europe 1 pièce
10150302 2 à 20 μl Aucun Adaptateur secteur Europe 1 pièce
10704733 10 à 200 μl - Prise UE 1 pièce
10160302 50 à 1000 μl - Prise UE 1 pièce
10485802 250 à 5000 μl - Prise UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10510882 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705343
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
  • Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
  • Repose-doigt individuel réglable
  • Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
  • Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
  • Piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
  • Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
  • Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
  • Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤ ±0,8 %, 1,6 μL
Type de batterie Rechargeable NiMH
Certifications/Conformité DIN EN ISO 8655-2
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointe de pipette (200 μl)
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette
Programmabilité Oui
Stérilité Non stérile
Type Pipette microlitre à canal unique
Volume (métrique) 10 à 200 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Sans adaptateur secteur
Incréments 0.2 μl
Quantité 1
Température (impériale) en fonctionnement 59 °F à 104 °F
Température (métrique) en fonctionnement 15 °C à 40 °C
Garantie 1 an