Learn More
BRAND™ Distributeurs adaptables sur flacon Seripettor™
Code produit 10309744 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 ml
1 à 10 ml
2.5 à 25 ml
Incréments:
0,04 ml
0,2 ml
0.5 ml
Indice de viscosité:
150 mm2/s
1 000 mm2/s
75 mm2/s
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Indice de viscosité unitSize
10309744 0,2 à 2 ml 0,04 ml 1 000 mm2/s 1 pièce
10320861 1 à 10 ml 0,2 ml 150 mm2/s 1 pièce
10598882 2.5 à 25 ml 0.5 ml 75 mm2/s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10309744 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4720120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.83€
    172.30€ / 1 pièces
    Économisez 55.53€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Deux cartouches de distribution, tube de décharge, tube de remplissage, deux adaptateurs filetés en PP (45/33 et 45/38) et manuel d’utilisation
Convient à une utilisation avec les bases, tampons, solutions aqueuses de substances organiques et inorganiques, acides non oxydants dilués et de nombreux solvants polaires. Leur conception compacte et basse leur confère une grande stabilité pour un fonctionnement aisé d’une seule main. Ils s’adaptent à la plupart des flacons de réactifs, lorsqu’ils sont équipés des adaptateurs inclus.
Convient à une utilisation avec les bases, telles que l’hydroxyde de sodium et l’ammoniac, les tampons, les solutions aqueuses de substances organiques et inorganiques, les acides non oxydants dilués et de nombreux solvants polaires.
  • Le circuit de fluide comprend des matériaux tels que le polyéthylène, le polypropylène et l’EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
  • Précision à pleine échelle de ≤ ±1,2 % et reproductibilité de ≤ 0,2%
  • Adaptez les flacons de réactifs les plus courants avec les adaptateurs fournis
  • Peu encombrante, la conception peu élevée offre une stabilité pour une manipulation d’une seule main aisée
  • Avec un réglage simple et transparent du volume pour une précision et un tube de décharge robuste et pris en charge pour un fonctionnement en toute sécurité
  • Aucune pièce en verre fragile susceptible de se briser
  • La cartouche de cylindre/piston remplaçable est dotée d’un joint d’essuyage pour le renouvellement
L’utilisation de ce distributeur ne convient pas avec les liquides de scintillation, les solvants non polaires, tels que le xylène et la plupart des substituts de xylène, ni avec les acides forts, oxydants ou concentrés. Pour ces liquides, choisissez le produit approprié. Dispensette™ Distributeur à bouchon.
Informations sur la commande
L’unité se démonte en quelques secondes pour faciliter le nettoyage et l’entretien. Le piston et le vérin remplaçables sont connectés en permanence comme un module de cartouche à des fins de sécurité. Si le piston, le vérin ou le joint sont endommagés, remplacez simplement la cartouche en quelques secondes sans outils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ≤±1,2 %, ≤0.2 %
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon Seripettor
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu/Rouge/Transparent
Densité Jusqu’à 2,2 g/cm3
Canaux 1
Matériau FEP, EPDM
Volume (métrique) 0,2 à 2 ml
Affichage Analogique
À utiliser avec (application) Distribution semi-automatique de solutions alcalines, tampons, vitaminiques et de milieux nutritifs
Comprend Tube de décharge, tube de remplissage télescopique, cartouche de distribution de rechange, adaptateurs filetés en polypropylène 45/33 mm et 45/38 mm, manuel d’utilisation
Incréments 0,04 ml
Pression max. 500 mbar
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Tension de vapeur Jusqu'à 500 mbar
Indice de viscosité 1 000 mm2/s
Garantie 1 an