Learn More
BRAND™ Ensemble de pompe seripettor™
Code produit 10765303 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Gamme fonctionnelle:
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme fonctionnelle unitSize
10765303 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10765303 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 704548
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les modèles basiques ou pro de la pipette seripettor™.
  • Ensemble de base fourni avec ressort de levage en acier à ressort, boîte de 1
  • Ensemble Pro fourni avec ressort de levage en Hastaloy (inox), avec PEI pour la protection UV, boîte de 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PPO
Type Assemblage pompe
À utiliser avec (équipement) Pipette Seripettor pro ™de 10 ml
Gamme fonctionnelle 10 ml
Comprend Hastaloy (inox), ressort de levage, PPO.PEI