Learn More
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes et systèmes pour utilisation chimique de la série NT
Code produit 16254312 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
MARYLAND 4C NT VARIO , PC3003/4 VARIO
ME 4C NT
MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT , PC3002 VARIO
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
16254312 ME 4C NT 1 pièce
15960877 MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT , PC3002 VARIO 1 pièce
10355303 MARYLAND 4C NT VARIO , PC3003/4 VARIO 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16254312 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20696864
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kits d’entretien pour pompes de conception chimique VACUBRAND NT.
  • Les kits comprennent des membranes, des vannes et des anneaux d’étanchéité appropriés (le cas échéant)
  • Clé non incluse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec ME 4C NT
Type Kit d‘entretien